Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid, ammonium salt |
| Smeltepunkt | 114,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | 136 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Plast tromle |
| Lineær formel | CH3CO2NH4 |
| Mængde | 10 kg |
| Beilstein | 02,96 |
| Vis mere |