Få mere at vide
Eddikesyre, ammoniumsalt, 98%, ren
Artikelnummer. 10722021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722021 1 kg Plastflaske 1kg
10103950 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11924901 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169880010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 631-61-8 | C2H7NR.2 | 77,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.08
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, ammonium salt
Smeltepunkt 114,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 136 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CO2NH4
Mængde 1 kg
Beilstein 02,96
Fieser 01,38; 07,11
Merck Index 15,492
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1480 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, let opløselig i acetone, i methanol: 7,89 g/100 ml (15 °C)
Formel vægt 77.08
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Vedhæftende krystaller