Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eddikesyre, ammoniumsalt, 98%, til biokemi
Artikelnummer. 12387183 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 12387183
Brand: Thermo Scientific Chemicals 447120025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Absorbans (c=1M, water), (c=1M, water) at 0nm, 0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 350nm, 0.02 max. at 254nm
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, ammonium salt
Smeltepunkt 114.0°C
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel CH3CO2NH4
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Formel vægt 77.08
Procent renhed 98%
Grad Biokemisk
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt 136°C
Emballage Plastflaske