Få mere at vide
Eddikesyre, ammoniumsalt, 98+%, til analyse
Artikelnummer. 10772641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10772641 1 kg Plastflaske 1kg
10543961 500 g Plastflaske 500g
10474795 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00 DKK
    663.65 DKK / 1kg
    Spare 96.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77,083 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
MDL nummer MFCD00013066
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, ammonium salt
Navn note Anhydrous
pH 6.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Smeltepunkt 114.0°C
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Merck Index 15, 492
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Formel vægt 77.08
Procent renhed ≥98%
Grad Analyser
Mængde 1 kg
Flammepunkt 136°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver