Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid, ammonium salt |
| Navn note | Vandfri |
| pH | 6,5 til 7,5 (5% sol ved 20 °C) |
| Smeltepunkt | 114,0 °C |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 136 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |