Få mere at vide
Eddikesyre, ammoniumsalt, 98+%, til analyse
Artikelnummer. 10474795 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10474795 5 kg Plast tromle 5kg
10543961 500 g Plastflaske 500g
10772641 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10474795 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2840.00 DKK
    2656.76 DKK / 5kg
    Spare 183.24 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77,083 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
MDL nummer MFCD00013066
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, ammonium salt
Navn note Vandfri
pH 6,5 til 7,5 (5% sol ved 20 °C)
Smeltepunkt 114,0 °C
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Mængde 5 kg
Flammepunkt 136 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plast tromle
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Merck Index 15, 492
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1480 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, let opløselig i acetone, i methanol: 7,89 g/100 ml (15 °C)
Formel vægt 77.08
Procent renhed ≥98%
Grad Analyser