Få mere at vide
Eddikesyre, ammoniumsalt, 97+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10712222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10712222 500 g Plastflaske 500g
10351691 25 g Plastflaske 25g
10494701 2 kg Plastflaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712222 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423275000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 DKK
    559.71 DKK / 500g
    Spare 20.29 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 631-61-8 | C2H7NR.2 | 77,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.08
MDL nummer MFCD00013066
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, ammonium salt
Smeltepunkt 114 °C
Farve Hvid
CAS min % 97.0
pH 6,7 til 7,3 (5% sol ved 25 °C)
CAS Max % 100.0
Fysisk form Vedhæftende krystaller
Mængde 500 g
Flammepunkt 136 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0,01% max
Analyseprocentområde 97+%
Tæthed 1.07
Lineær formel CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Merck Index 15, 492
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1480 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, let opløselig i acetone, i methanol: 7,89g/100 ml (15 °C)
Formel vægt 77.08
Procent renhed ≥97%
Grad ACS-reagens