Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid, ammonium salt |
| Smeltepunkt | 114,0 °C |
| Farve | Hvid |
| CAS min % | 97.0 |
| pH | 6,7 til 7,3 (5% sol ved 25 °C) |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Vedhæftende krystaller |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 136 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |