Få mere at vide
Acetic Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693630 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15693630 500 mL 500ml
15683630 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15693630 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 320099500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS Reagent,≥99.7%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn acetic acid
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid
Lineær formel CH3CO2H
FN nummer 2789
Beilstein 506007
Formel vægt 60.05g/mol
Procent renhed ≥99.7%
Grad ACS Reagent
Tæthed 1.049g/mL at 25°C
Mængde 500 mL
Eksplosionsgrænse 16% (92°F), 4% (59°F)
Flammepunkt 40°C (104°F)
Tændingspunkt 800°F
Dampdensitet 2.07 (vs air)
Damptryk 11.4mmHg (20°C)