Få mere at vide
Eddikesyre, 99,8 %, for biokemi
Artikelnummer. 10336600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10336600 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10677112 1 L Glasflaske 1 L
10721974 10 L Plastiktromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10336600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148930025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    798.52 DKK / 2.5 L
    Spare 26.48 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Absorbans (fint), (pænt) ved 0nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,1 maks. ved 260 nm
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid
Navn note For biokemi
Smeltepunkt 16,0 °C til 16,5 °C
Kogepunkt 117,0 °C til 118,0 °C
CAS min % 99.75
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0480g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 40 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 99.8%
Lineær formel CH3COOH
FN nummer 2789
Damptryk 1,52 kPa ved 20 °C
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Formel vægt 60.05
Procent renhed ≥99.7%
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid