Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid |
| Navn note | Til analyse |
| Smeltepunkt | 16,0 °C til 16,5 °C |
| Kogepunkt | 117,0 °C til 118,0 °C |
| CAS min % | 99.75 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.0480g/mL |
| Mængde | 250 mL |
| Flammepunkt | 40 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acetic acid
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.