Få mere at vide
Eddikesyre, 99,7 %, Scharlab
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 64-19-7 |
| Molekylær formel | C2H4O2 |
| MDL nummer | MFCD00036152 |
| InChI nøgle | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(O)=O |
| IUPAC navn | eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 60.05 |
| Grad | Pharmpur |
| Mængde | 1 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Iseddikesyre, extra pure, Ph Eur, USP, BP, FCC, E260
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i