Få mere at vide
Eddikesyre, 99,7+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10358483 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10358483 10 L Plast tromle 10 L
10005920 500 mL Glasflaske 500ml
10005910 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10358483 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423220100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid
Smeltepunkt 16.0°C to 16.5°C
Kogepunkt 117.0°C to 118.0°C
CAS min % 99.7
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 99.7+%
Lineær formel CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, glycerol, ether and, carbon tetrachloride, practically insoluble in carbon disulfide
Formel vægt 60.05
Procent renhed ≥99.7%
Grad ACS-reagens
Tæthed 1.0480g/mL
Mængde 10 L
Flammepunkt 40°C
Emballage Plast tromle
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3700 to 1.3730
Rester efter fordampning 0.001% max.
Specifik vægtfylde 1.048
Damptryk 1.52kPa at 20°C