Få mere at vide
Acetic Acid, 99 to 100%, Chem Lab™
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Tekniske data
Tekniske data
| pH | <2 |
| Smeltepunkt | 17°C |
| Farve | Farveløs |
| Procent renhed | 99 to 100% |
| Tæthed | 1.05g/mL |
| Mængde | 5 L |
| Lugt | Specific |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetic acid 99-100%
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Acetic acid