Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid |
| Mængde | 5 L |
| Flammepunkt | >60 °C |
| Lineær formel | CH3CO2H |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: fuldstændig opløselig. |
| Formel vægt | 60.05 |
| Procent renhed | 50% |
Sikkerhed og håndtering
- Acetic acid, 50% solution in water
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.