Få mere at vide
Eddikesyre, 5% vol. Løsning, Chem-Lab
Artikelnummer. 14820271
Mængde:
1 L
Emballage:
PE
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 14820271
Brand: Chem-Lab CL02.0109.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til laboratoriebrug, ASTM D-4045
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
MDL nummer MFCD00036152
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(O)=O
Koncentration 50mL CH3COOH / 1L H2O
IUPAC navn eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vægt 60.05g/mol
Tæthed 1.01g/mL
Mængde 1 L
Emballage PE