Få mere at vide
Eddikesyre, 4% v/v aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13562310
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13562310 1 L 1 L
13552310 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13562310 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035572.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.11 DKK
    386.65 DKK / 1 L
    Spare 42.46 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid
Koncentration 4% v/v aq. soln.
Mængde 1 L
Lugt Pungent
Fysisk form Væske
Formel vægt 60.05