Få mere at vide
Eddikesyre, 30%, European Pharmacopoiea Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12997143 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. 12997143
Brand: Fisher Chemical RP 001 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Koncentration 30%
Mængde 1000 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid,30%. European Pharmacopoeia Ref: 1000401 (RP 001)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i