missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetic Acid 3-Buten-1-yl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic Acid 3-Buten-1-yl Ester |
| CAS | 1576-84-7 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Acetate-3-buten-1-ol, 1-Acetoxy-3-butene, 2-Vinylethyl Acetate, 3-Butenyl Acetate, 4-Acetoxy-1-butene, NSC 157648, 3-Buten-1-ol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3 |
| SMIL | CC(=O)OCCC=C |
| IUPAC navn | but-3-enyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?