Få mere at vide
Eddikesyre, 2M (2N≈ 12%), ren, klar til brug
Artikelnummer. 10122050 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10122050 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10122050 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/0549/PB17
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
CAS 64-19-7
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Molekylær formel C2H4O2
MDL nummer MFCD00036152
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(O)=O
IUPAC navn eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Mængde 2.5 L
Emballage HDPE plastikflaske
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, 2M, (2N approx.12%), ready to use
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid