Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid |
| Smeltepunkt | -17,0 °C |
| Kogepunkt | 103,0 °C |
| Tæthed | 1.0400g/mL |
| Mængde | 5 L |
| Flammepunkt | >100 °C |
| Specifik vægtfylde | 1.04 |
| Lineær formel | CH3CO2H |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: fuldstændig opløselig. |
| Formel vægt | 60.05 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acetic acid, 25% solution in water
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: acetic acid