Få mere at vide
Acetic acid-2-methylbutyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316588
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316588 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316588 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10016260
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid-2-Methylbutyl Ester
CAS 624-41-9
Analyt- eller komponentnavne Acetic Acid-2-Methylbutyl Ester
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C7 H14 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Acetic Acid-2-Methylbutyl Ester, 1-Butanol, 2-methyl-, acetate (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 2-Methyl-1-butyl acetate, 2-Methylbutanol acetate, 2-Methylbutyl acetate
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCC(C)COC(=O)C
IUPAC navn 2-methylbutyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 130.185
Mængde 1 ml
Formel vægt 130.099 g/mol