Få mere at vide
Acetic Acid-2-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic Acid-2-13C |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1 |
| Formel vægt | 61.0245 |