Få mere at vide
Eddikesyre 1M, Chem Lab™
Artikelnummer. 11913103
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11913103
Brand: Chem-Lab CL05.0108.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
pH <3
Farve Farveløs
Opløselighedsinformation Soluble in water
Tæthed 1g/mL
Mængde 1 L
Lugt Specific
Fysisk form Væske