Få mere at vide
Eddikesyre, 1M (1N) opløsning, Scharlab
Artikelnummer. 11362655
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11362655 1 L HDPE flaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 11362655 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC03651000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar til brug volumetrisk opløsning med nøjagtig og pålidelig koncentration til titrering. Eddikesyre, 1M (1N) opløsning, Scharlab har en koncentration, der er nøjagtig inden for det snævreste konfidensinterval til brug som referenceopløsning i kvantitativ analyse.
  • Standard volumetrisk løsning er klar til brug
  • Analysecertifikat beskriver faktor, usikkerhedsniveau og anvendte metoder
  • Sporbar til SRM af NIST
  • Pakket i holdbare, kemisk resistente HDPE-beholdere, der passer ind i de fleste titratorer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid
CAS 64-19-7
Farve Farveløs
Udseende Klar
Renhedsgrad noter Checked by means of potentiometric methods using a sodium hydroxide standard solution, that was also checked against Scharlab potassium hydrogen phthalate volumetric standard
Molekylær formel C2H4O2
Lineær formel CH3OOH
MDL nummer MFCD00036152
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(O)=O
Koncentration 1mol/L
IUPAC navn eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vægt 60.05g/mol
Grad Volumetrisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1mL = 0.060g
Tæthed 1.01g/cm3
Mængde 1 L
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Sporbarhed til NIST Yes