Få mere at vide
Eddikesyre, 12%, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11474659 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11474659
Brand: Reagecon 1000402
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet i henhold til European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.1.1) og fremstillet i en ISO 9001 anlæg. Eddikesyre, 12%, EP-kvalitet, Reagecon™ er en klar til brug analytisk volumetrisk opløsning til brug i manuelle eller automatiske titreringer og som reagens ved fremstilling af kemiske forbindelser.
  • Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
  • Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdato
  • Klar til brug reagens eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise volumetriske opløsninger
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid, Dilute
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Farve Farveløs
Molekylær formel C2H4O2
MDL nummer MFCD00036152
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(O)=O
Koncentration 12%
IUPAC navn eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vægt 60.05g/mol
Grad Eu. Ph.
Mængde 1 L
Lugt Pungent (vinegar)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • acetic acid, dilute (12%)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.