Få mere at vide
Eddikesyre, 1% v/v aq. Soln.
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid |
| Koncentration | 1 % v/v vandig opløsning |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 60.05 |