missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetic acid-1-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid-1-13C |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i2+1 |
| Formel vægt | 61.0245 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?