Få mere at vide
Acetic Acid-1-13C-2,2,2-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid-1-13C-2,2,2-d3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3,2+1 |
| Formel vægt | 64.0433 |