Få mere at vide
Eddikesyre, 1,0N standardiseret opløsning
Description
Eddikesyre, 1,0N standardiseret opløsning anvendes til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighed | Blandet med vand |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 60.05 |