Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acethydrazide |
| Navn note | 95% |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 57,0 °C til 60,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 129,0 °C (18,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Tab ved tørring | Balance (50 °C, 3 timer) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acethydrazide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.