Få mere at vide
Acetazolamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetazolamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9) |
| Formel vægt | 221.9881 |
| Procent renhed | >95% |