Få mere at vide
Acetazolamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17992426
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17992426 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17992426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0648.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Acetazolamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetazolamide
CAS 59-66-5
Analyt- eller komponentnavne Acetazolamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H6 N4 O3 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Acetazolamide
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
SMIL CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 222.25
Mængde 500 mg
Formel vægt 221,9881 g/mol