Få mere at vide
Acetazolamid, LoGiCal
Artikelnummer. 30463300
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463300 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463300 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0648.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetazolamide
CAS 59-66-5
Analyt- eller komponentnavne Acetazolamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H6 N4 O3 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetazolamide
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 222.25
Mængde 10 mg
Formel vægt 221,9881 g/mol