Få mere at vide
Acetazolamide Disulphide Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | bis(2-Acetamido-1,3,4-thiadiazol-5-yl) Disulfide |
| CAS | 99055-56-8 |
| Molekylær formel | C8H8N6O2S4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | bis(2-Acetamido-1,3,4-thiadiazol-5-yl) Disulfide, N,N'-[Dithiobis(1,3,4-thiadiazole-5,2-diyl)]bisacetamide, 2,2'-Dithiobis[5-acetamido-1,3,4-thiadiazole, N,N'-(5,5'-Disulfanediylbis(1,3,4-thiadiazole-5,2-diyl))diacetamide, Acetazolamide Disulphide Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N6O2S4/c1-3(15)9-5-11-13-7(17-5)19-20-8-14-12-6(18-8)10-4(2)16/h1-2H3,(H,9,11,15)(H,10,12,16) |
| SMIL | CC(=O)Nc1nnc(SSc2nnc(NC(=O)C)s2)s1 |
| IUPAC navn | N-[5-[(5-acetamido-1,3,4-thiadiazol-2-yl)disulfanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.45 |
| Formel vægt | 347.9592 |