Få mere at vide
Acetazolamid, 99%
Artikelnummer. 11381947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381947 25 g 25g
11371947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07562.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59-66-5 | C4H6N4O3S2 | 222,24 g/mol
Acetazolamid virker som en kulsyreanhydrasehæmmer, som øger cerebral blodgennemstrømning. Det hæmmer vandpermeabilitet af membraner ved at interagere med aquaporiner. Det bruges til medicinsk behandling af glaukom, epileptiske anfald, idiopatisk intrakraniel hypertension, højdesyge, cystinuri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i NH
4OH (50 mg/ml), DMSO, methanol og svagt opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatible materialer er oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-66-5
Molekylær formel C4H6N4O3S2
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD00003105
InChI nøgle BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetazolamide, diamox, acetazolamid, diacarb, glaupax, defiltran, nephramide, acetamox, cidamex, diluran
PubChem CID 1986
ChEBI CHEBI:27690
IUPAC navn N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=NN=C(S1)S(N)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetazolamide
Smeltepunkt ∽255 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 212994
Merck Index 14,53
Opløselighedsinformation Opløselig i NH4OH (50 mg/ml), DMSO, Methanol og let opløselig i ethanol.
Formel vægt 222.25
Procent renhed 99%