Få mere at vide
Acetazolamid, 99%
Beskrivelse
Acetazolamid virker som en kulsyreanhydrasehæmmer, som øger cerebral blodgennemstrømning. Det hæmmer vandpermeabilitet af membraner ved at interagere med aquaporiner. Det bruges til medicinsk behandling af glaukom, epileptiske anfald, idiopatisk intrakraniel hypertension, højdesyge, cystinuri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4OH (50 mg/ml), DMSO, methanol og svagt opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatible materialer er oxidationsmidler, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetazolamide |
| Smeltepunkt | ∽255 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 212994 |
| Merck Index | 14,53 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i NH4OH (50 mg/ml), DMSO, Methanol og let opløselig i ethanol. |
| Formel vægt | 222.25 |
| Procent renhed | 99% |