Få mere at vide
Acetatstandard for ionkromatografi (IC) 1 mg/ml (1000 ppm) i vand (H 2 O), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11586643 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11586643
Brand: Reagecon ICAS35
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet gravimetrisk af ultrarent materiale, testet og verificeret ved hjælp af en avanceret ionkromatograf og certificeret ved hjælp af det gravimetriske resultat, korrigeret for densitet, til en specifikation af± 0,2 %
  • Ionkromatografireferencestandard, ionkromatografireferencemateriale
  • ISO/IEC 17025 til test af ICP/ICP-MS-standarder ved hjælp af ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til tæthedsmåling (INAB Ref: 264T) ved hjælp af Oscillerende U-rør og Bingham Pycnometri
  • ISO/IEC 17025 for visse kompleksometriske titreringer (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH osv.
  • Dette produkt er produceret i et meget kontrolleret renrum (ISO 7) miljø, ved hjælp af ultrarent vand (specielt behandlet til fremstilling af ionkromatografistandarder) og tredobbelt udvaskede forrensede flasker.
  • Alle måleusikkerheder for produktet er beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret som udvidede usikkerheder på 95 % konfidensniveau.
Tekniske data
Oversigt Matrix: H₂O
Emballage HDPE Triple-udvasket
Analyt- eller komponentnavne Acetate
Fysisk form Væske
Koncentration 1 mg/mL (1000 ppm)
Teknik Ion Chromatography, Anion Measurement
Element Acetate
Mængde 100 ml