Få mere at vide
Acetate, Ion chromatography standard solution, Specpure™ CH{3}CO{2}∣- 1000μg/mL
Artikelnummer. 11376109
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11376109
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042563.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Garanteret stabil i seks måneder fra afsendelsesdatoen; opbevares på køl
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC navn natrium; acetat
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetate
Fysisk form Væske
Navn note CH3CO2? 1000μg/mL
Lugt Odorless
Farve Farveløs
Mængde 500 mL