Beskrivelse
- Giver beskyttelse mod stød, væsker og kemikaliestænk
- Klar acetat ansigtsskærm
- Høj slagfasthed
- Kan bruges med H8 Headgear let udskiftning af ansigtsskærm
- Skjoldet går inde i vedhæftningen for ekstra støtte.
Tekniske data
Tekniske data
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Bredde (metrisk) | 370 mm |
| Produkttype | Ansigtsskærm |
| Længde (metrisk) | 230 mm |
| Materiale | Acetone |