Få mere at vide
Acetatbufferopløsning pH: 5,0, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12960684 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. 12960684
Brand: Fisher Chemical SOL 042 1L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
pH-område 5.0
Produkttype Buffer
Form Væske
Mængde 1000mL