Få mere at vide
ACETATBUFFEROPLØSNING PH 4,65, NATRIUMACETAT / EDDIKESYRE, Solstice
Artikelnummer. 15623220
Skift visning
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15623220 1 l 1 L
15633220 6 x 1 l Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15623220 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 311031L
 Begrænset vare
På lager
NATRIUMACETAT / EDDIKESYRE
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 127-09-3
Mængde 1 l
Molekylær formel C2H3NaO2
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CC([O-])=O
IUPAC navn natriumacetat
Molekylvægt (g/mol) 82.03