Få mere at vide
Solstice Acetatbufferopløsning Ph 4.6, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15623190
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15623190 1 l 1 L
15633190 500 ml 500ml
15643190 6 x 500 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15623190 Leverandør Solstice missing translation for 'supplierNo' 310481L
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Natriumacetat / eddikesyre, til kompleksometri
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 126-96-5
Mængde 1 l
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.