missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Acetatbuffer (1 M, pH 5,5)

Artikelnummer. p-7042009
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250mL
500mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15443699

Brand: Thermo Scientific Chemicals J61033.AK

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol

Acetat, 1M bufferopløsning, pH, 5,5 er blevet brugt i vid udstrækning til udfældning af nukleinsyrer og fremstilling af gelfarvninger til proteingelelektroforese. Natriumacetat-bufferopløsning er velegnet til udfældning af DNA, eluering af proteiner og til brug i molekylærbiologiske applikationer såsom ChIP-on-ChIP-assay og in vitro-enzymhæmningsassay.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
Acetat, 1M bufferopløsning, pH, 5,5 er blevet brugt i vid udstrækning til udfældning af nukleinsyrer og fremstilling af gelfarvninger til proteingelelektroforese. Natriumacetat-bufferopløsning er velegnet til udfældning af DNA, eluering af proteiner og til brug i molekylærbiologiske applikationer såsom ChIP-on-ChIP-assay og in vitro-enzymhæmningsassay.

Opløselighed
Opløseligt i vand (246 g/L) °ved 20 C og ethanol.

Bemærkninger
Indeholder natriumacetat og iseddike, pH 5,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 127-09-3

Tekniske data

Koncentration 1 M bufferopløsning.
Molekylær formel C2H3NaO2
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CC([O-])=O
IUPAC navn natriumacetat
Molekylvægt (g/mol) 82.03
Form Væske
Mængde 250mL
Opbevaringskrav Omgivende temperaturer

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.