Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acetatbuffer (1 M, pH 5,5)
Description
Acetat, 1M bufferopløsning, pH, 5,5 er blevet brugt i vid udstrækning til udfældning af nukleinsyrer og fremstilling af gelfarvninger til proteingelelektroforese. Natriumacetat-bufferopløsning er velegnet til udfældning af DNA, eluering af proteiner og til brug i molekylærbiologiske applikationer såsom ChIP-on-ChIP-assay og in vitro-enzymhæmningsassay.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acetat, 1M bufferopløsning, pH, 5,5 er blevet brugt i vid udstrækning til udfældning af nukleinsyrer og fremstilling af gelfarvninger til proteingelelektroforese. Natriumacetat-bufferopløsning er velegnet til udfældning af DNA, eluering af proteiner og til brug i molekylærbiologiske applikationer såsom ChIP-on-ChIP-assay og in vitro-enzymhæmningsassay.
Opløselighed
Opløseligt i vand (246 g/L) °ved 20 C og ethanol.
Bemærkninger
Indeholder natriumacetat og iseddike, pH 5,5
Specifications
Specifications
| Koncentration | 1 M bufferopløsning. |
| Form | Væske |
| Mængde | 500mL |
| Opbevaringskrav | Omgivende temperaturer |