Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acetatbuffer (1 M, pH 5,5)
Artikelnummer. 15443699
Skift visning
Mængde:
250mL
500mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443699 250mL 250ml
15453699 500mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443699 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61033.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.21 DKK
    640.65 DKK / 250ml
    Spare 120.56 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Acetat, 1M bufferopløsning, pH, 5,5 er blevet brugt i vid udstrækning til udfældning af nukleinsyrer og fremstilling af gelfarvninger til proteingelelektroforese. Natriumacetat-bufferopløsning er velegnet til udfældning af DNA, eluering af proteiner og til brug i molekylærbiologiske applikationer såsom ChIP-on-ChIP-assay og in vitro-enzymhæmningsassay.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetat, 1M bufferopløsning, pH, 5,5 er blevet brugt i vid udstrækning til udfældning af nukleinsyrer og fremstilling af gelfarvninger til proteingelelektroforese. Natriumacetat-bufferopløsning er velegnet til udfældning af DNA, eluering af proteiner og til brug i molekylærbiologiske applikationer såsom ChIP-on-ChIP-assay og in vitro-enzymhæmningsassay.
Opløselighed
Opløseligt i vand (246 g/L) °ved 20 C og ethanol.
Bemærkninger
Indeholder natriumacetat og iseddike, pH 5,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Tekniske data
Koncentration 1 M bufferopløsning.
Form Væske
Mængde 250mL
Opbevaringskrav Omgivende temperaturer