Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acetatbuffer (1 M, pH 5,0)
Artikelnummer. 15473639
Skift visning
Mængde:
250mL
500mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473639 500mL -
15463639 250mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473639 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60964.AP
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Til udfældning af nukleinsyrer og fremstilling af gelfarvninger til proteingelelektroforese. Acetatbuffere til aminkobling af proteiner til Biacore sensor chip overflader. Undersøgelser af mikrobiel pili tyder på, at natriumacetat undertrykte K99-produktion i E. coli-stammer dyrket på et minimalt medium. Eksperimenter har vist, at når det tilsættes til komposteringssystemer til madaffald, kan NaOAc være effektivt til at modvirke de negative virkninger af organiske syrer produceret i komposteringsprocessen.
Opløselighed Opløseligt i
vand (246 g/L) ved 20 °C og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Tekniske data
Koncentration 1 M bufferopløsning.
Form Væske
Mængde 500mL
Opbevaringskrav Omgivende temperaturer