Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acetatbuffer (1 M, pH 4,0)
Artikelnummer. p-7041749
Mængde:
250mL
500mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 15442939
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60104.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Natriumacetat anvendes som buffer i bufferområdet pH 3,6-5,6. Andre rapporterede anvendelser. Anvendes til oprensning og udfældning af nukleinsyrer; Anvendes til proteinkrystallisation. Farvning af geler i proteingelelektroforese og HPLC; Bejdsefarvning. DNA mikroarray undersøgelser af E. coli respons; Undersøgelse af proteinudfoldning under omvendt fase kromatografi. Anvendes sammen med natriumcarbonat for at øge aktiveringen af frysetørret subtilisin Carlsberg i organiske opløsningsmidler og som et substrat for acetokinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumacetat anvendes som buffer i bufferområdet pH 3,6-5,6. Andre rapporterede anvendelser. Anvendes til oprensning og udfældning af nukleinsyrer; Anvendes til proteinkrystallisation. Farvning af geler i proteingelelektroforese og HPLC; Bejdsefarvning. DNA mikroarray undersøgelser af E. coli respons; Undersøgelse af proteinudfoldning under omvendt fase kromatografi. Anvendes sammen med natriumcarbonat for at øge aktiveringen af frysetørret subtilisin Carlsberg i organiske opløsningsmidler og som et substrat for acetokinase.
Opløselighed
Fuldt blandbar med vand. Opløselig i ethanol.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Tekniske data
Koncentration 1 M bufferopløsning.
Molekylær formel C2H3NaO2
MDL nummer MFCD00012459
pH-område 4
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CC([O-])=O
IUPAC navn natriumacetat
Molekylvægt (g/mol) 82.03
Form Væske
Mængde 250mL
Opbevaringskrav Omgivende temperaturer