Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acetatbuffer (1 M, pH 4,0)
Beskrivelse
Natriumacetat anvendes som buffer i bufferområdet pH 3,6-5,6. Andre rapporterede anvendelser. Anvendes til oprensning og udfældning af nukleinsyrer; Anvendes til proteinkrystallisation. Farvning af geler i proteingelelektroforese og HPLC; Bejdsefarvning. DNA mikroarray undersøgelser af E. coli respons; Undersøgelse af proteinudfoldning under omvendt fase kromatografi. Anvendes sammen med natriumcarbonat for at øge aktiveringen af frysetørret subtilisin Carlsberg i organiske opløsningsmidler og som et substrat for acetokinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumacetat anvendes som buffer i bufferområdet pH 3,6-5,6. Andre rapporterede anvendelser. Anvendes til oprensning og udfældning af nukleinsyrer; Anvendes til proteinkrystallisation. Farvning af geler i proteingelelektroforese og HPLC; Bejdsefarvning. DNA mikroarray undersøgelser af E. coli respons; Undersøgelse af proteinudfoldning under omvendt fase kromatografi. Anvendes sammen med natriumcarbonat for at øge aktiveringen af frysetørret subtilisin Carlsberg i organiske opløsningsmidler og som et substrat for acetokinase.
Opløselighed
Fuldt blandbar med vand. Opløselig i ethanol.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 M bufferopløsning. |
| pH-område | 4 |
| Form | Væske |
| Mængde | 500mL |
| Opbevaringskrav | Omgivende temperaturer |