Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acetatbuffer (1 M, pH 3,5)
Artikelnummer. p-7041807
Mængde:
250mL
500mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 15433119
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60340.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Acetat, 1 M bufferopløsning, pH, 3,5 anvendes til udfældning af dexoyribionukleinsyre (DNA) og ribonukleinsyre (RNA). Det bruges også til fremstilling af gelpletter til proteingelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetat, 1M bufferopløsning, pH, 3,5 anvendes til udfældning af dexoyribionukleinsyre (DNA) og ribonukleinsyre (RNA). Det bruges også til fremstilling af gelpletter til proteingelelektroforese.
Opløselighed Opløseligt i vand og ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Tekniske data
Koncentration 1 M bufferopløsning.
Molekylær formel C2H3NaO2
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CC([O-])=O
IUPAC navn natriumacetat
Molekylvægt (g/mol) 82.03
Form Væske
Mængde 250mL
Opbevaringskrav Omgivende temperaturer